Merck
608637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
13C6D6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)