Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
isotopic purity
≥99 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
powder
autoignition temp.
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-RALIUCGRSA-N
General description
Application
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Pharmaceutical formulation development
Features and Benefits
- High-quality solvent for analytical applications
- Improves accuracy in structural analyses
- Non-toxic and environmentally friendly
- Supports a variety of research applications
Benefits
- Ensures high-quality results in analytical experiments
- Increases reliability of obtained data
- Facilitates understanding of complex interactions
- Supports effective therapy development
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % D, ≥99% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 |
| isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay ≥99% (CP) | assay - | assay - | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form crystals | form solid |
| bp 249 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1079-02-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?