Kluczowe dokumenty
608297
ISOGRO®-13C,15N,D Powder -Growth Medium
98 atom % 15N, 97-99 atom % D, 99 atom % 13C
Wybierz wielkość
4940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4940,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
97-99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A typical algal lysate (ISOGRO medium) contains: 30% salts, 3% water, 2% glucose and 65% amino acids/peptides.
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.