Merck
605999
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
L-Threoascorbic acid-1-13C, Vitamin C-1-13C
Wybierz wielkość
100 MG
2450,00 zł
1 G
12 250,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2450,00 zł
1 G
12 250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H8O6
Masa cząsteczkowa:
177.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white to beige
mp
193 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@H]1O[13C](=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i6+1
Klucz InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-HYAXHRHPSA-N
Opis ogólny
Kwas L-askorbinowy lub witamina C to rozpuszczalna w wodzie witamina występująca w różnych produktach spożywczych. Jest przydatna w biosyntezie kolagenu, L-karnityny i neuroprzekaźników. Witamina C działa również jako przeciwutleniacz.[1][2][3]
Zastosowanie
Kwas L-askorbinowy-1-13Cjest również znany jako kwas L-treoaskorbinowy-1-13C. Ten stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania kwasu L-askorbinowego w suplementach diety, wzbogaconej żywności lub płynach biologicznych przy użyciu różnych aplikacji testowych.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin c
Linster CL and Van SE
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)
First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment
Halcrow SE, et al.
International Journal of Paleopathology, 5(1), 63-71 (2014)