Merck
691887
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium salt
99 atom % 13C, 97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,d4 sodium salt, 2-Ketoisovaleric-3(methyl-d3),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C,d4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C,3-d sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3CD(CD3)COCO2Na
Masa cząsteczkowa:
143.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 97 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 97 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3D;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-KDMRDBLJSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)