Merck
707678
Sigma-Aldrich
Cholesterol-25,26,27-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C24H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
C[C@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1+1,2+1,18+1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-GOJYHJQNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B T Hassett et al.
The ISME journal, 13(6), 1484-1496 (2019-02-13)
Recent molecular evidence suggests a global distribution of marine fungi; however, the ecological relevance and corresponding biological contributions of fungi to marine ecosystems remains largely unknown. We assessed fungal biomass from the open Arctic Ocean by applying novel biomass conversion