Merck
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
Wybierz wielkość
1 MG
4070,00 zł
5 MG
3250,00 zł
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
4070,00 zł
5 MG
3250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D7H37O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Klucz InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3