Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 940,00 zł |
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 25 450,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 50 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H218O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % 18O
Assay:
≥99%
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
15 940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Normalized with respect to hydrogen
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % 18O
assay
≥99%
form
liquid
technique(s)
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
compatibility
(for PET)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
General description
Oxygen-18 enriched water for isotope dilution mass spectrometry and metabolic flux analysis. Used as tracer in respiratory studies and oxygen metabolism research. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Application
Appropriate for PET applications.
Features and Benefits
- We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
- We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
- Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
- Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
10 g, 20 g, and 50 g pack sizes are packaged in a GMP environment and are in septum sealed bottles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (for PET), ≥98 atom % 18O | description 10 atom % 18O | description 98 atom % 18O | description (for PET), 97 atom % 18O |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay ≥99% |
| technique(s) PET imaging: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) PET imaging: suitable |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| isotopic purity ≥98 atom % 18O | isotopic purity 10 atom % 18O | isotopic purity 98 atom % 18O | isotopic purity 97 atom % 18O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water-18O
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?