Merck
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid, Boc-L-tert-leucine
Wybierz wielkość
5 G
353,00 zł
25 G
903,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
353,00 zł
25 G
903,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
Beilstein:
1962763
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.0% (T)
aktywność optyczna
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
118-121 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)