Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł 151,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
151,50 zł
Cena katalogowa202,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reagent type: ligand |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-Ala-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?