Merck
594881
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
96%
Synonim(y):
vic.-m-Xylyl isocyanide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
3541909
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
72-76 °C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
Klucz InChI
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dimethylphenyl isocyanide may be used in the synthesis of N-(2,6-dimethylphenyl)diphenyliminocyclobutenone via reaction with diphenylcyclopropenone catalyzed by triphenylphosphine. 2,6-dimethylphenyl isocyanide can also undergo (4+1) cycloaddition reaction with certain α,β-unsaturated ketones in the presence of GaCl3 catalyst to give the corresponding unsaturated lactones.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ugi I
Isonitrile Chemistry (2012)
Knipe.C.A
Organic Reaction Mechanisms, 124 (2008)
M A Wood et al.
The Biochemical journal, 247(3), 675-678 (1987-11-01)
A series of aromatic isonitriles were synthesized and their binding to sheep haemoglobin and horse heart myoglobin was investigated. The disubstituted ligands 2,6-dimethylphenylisonitrile and 2,6-diethylphenylisonitrile were found to bind to horse-heart myoglobin with affinities ranging from 500 to 5000 times