Merck
594628
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
123-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C11H17BO3/c1-3-4-7-15-10-5-6-11(12(13)14)9(2)8-10/h5-6,8,13-14H,3-4,7H2,1-2H3
Klucz InChI
CSHDCDLMFFZDJB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)