Kluczowe dokumenty
2618
Millipore
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus
Purified DNA from calf thymus. A260/280 nm: ≥ 1.8); S20w: 15.4-17.4; hyperchromicity: ≥27%.
Synonim(y):
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus, DNA, Calf Thymus
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A260/280 nm: ≥ 1.8); hyperchromicity: ≥27%.
Purified DNA from calf thymus.
Purified DNA from calf thymus. An essential component of chromosomes. A260/280 nm: ≥ 1.8); hypechromicity: ≥27%.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3