Merck
424285
Sigma-Aldrich
3-Octylthiophene
97%
Wybierz wielkość
5 G
405,00 zł
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
405,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
106-107 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C12H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Oktylotiofen jest alkilową pochodną tiofenu. Został zsyntetyzowany w reakcji 3-bromotiofenu z bromkiem oktylomagnezowym.[1]
Zastosowanie
3-Oktylotiofen może być stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie następujących substancji:
  • 2,5-dibromo-3-oktylotiofen[2]
  • poli(3-butylo-tiofen)-b-poli(3-oktylo-tiofen), kopolimer diblokowy(3-alkilotiofen)[2]
  • regioregularny poli(3-oktylotiofen) (POT)[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Soluble Phenanthrenyl-Imidazole-Presenting Regioregular Poly (3-octylthiophene) Copolymers Having Tunable Bandgaps for Solar Cell Applications.
Chang YT, et al.
Advances in Functional Materials, 17(16), 3326-3331 (2007)
Crystalline diblock conjugated copolymers: Synthesis, self-assembly, and microphase separation of poly (3-butylthiophene)-b-poly (3-octylthiophene).
Wu PT, et al.
Macromolecules, 42(7), 2317-2320 (2009)
New convenient synthesis of highly regioregular poly (3-octylthiophene) based on the Suzuki coupling reaction.
Guillerez S and Bidan G.
Synthetic Metals, 93(2), 123-126 (1998)
Said A Hassan et al.
Mikrochimica acta, 187(9), 491-491 (2020-08-09)
The major objective of this work was to develop a portable, disposable, cost-effective, and reliable POC solid-state electrochemical sensor based on potentiometric transduction to detect benzodiazepine abuse, mainly diazepam (DZP), in biological fluids. To achieve that, microfabricated Cu electrodes on
Nannan Jian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(13), 7174-7182 (2019-03-20)
Conjugated fluorophores have been extensively used for fluorescence sensing of various substances in the field of life processes and environmental science, due to their noninvasiveness, sensitivity, simplicity and rapidity. Most existing conjugated fluorophores exhibit excellent light-emitting performance in dilute solutions