Przejdź do
69893
2-Morpholinoethyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
4-(2-Isocyanoethyl)morpholine, MEI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
2677,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4666990
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469
bp
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, ether, isonitrile
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]CCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-8-2-3-9-4-6-10-7-5-9/h2-7H2
InChI key
MFRZPLYKVDHOSN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Morpholinoethyl isocyanide can be used for the synthesis of:
  • Nitrogen acyclic carbene (NAC) complexes to be used as catalysts for the synthesis of phenol and hydration of alkynes.
  • Variety of imidazo[1,2-a]pyridines and α-acylaminoamides by Ugi condensation reaction.
  • 2-Aminobenzoxazoles and 3-aminobenzoxazines having important therapeutic activities.
It can also be used as a ligand in bis-cyclometalated iridium complexes for the organic light emitting diodes (OLEDs).
Other Notes
Potent coupling reagent for peptide synthesis giving higher yields and less racemization than DCCI; Reagent used in a Passerini-like reaction to alpha-hydroxy amides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
578045729833133299
description
≥98.0% (GC)
description
98%
description
contains MEHQ as inhibitor, 95%
description
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.469
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
density
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
bp
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
bp
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)