Przejdź do
758140
1-Adamantyl isocyanide
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
982,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
982,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
188-193
SMILES string
[C-]#[N+]C1(C2)C[C@]3([H])C[C@@]2([H])C[C@@](C1)([H])C3
InChI
1S/C11H15N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
RPRJRJNIFAYHRF-BIBSGERRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
143367
description
95%
description
99%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
mp
188-193
mp
166-168 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)