Merck
398780
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoanisole
99%
Synonim(y):
2,4,6-Tribromo-1-methoxybenzene
Wybierz wielkość
5 G
208,60 zł
208,60 zł
Cena katalogowa298,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
208,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br3C6H2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.83
Beilstein:
2210361
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
208,60 zł
Cena katalogowa298,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
297-299 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Stwierdzono, że 2,4,6-tribromoanizol powoduje skażenie korka w winach i opracowano metodę mikroekstrakcji ciecz-ciecz wspomaganej wirowaniem (VALLME) do jego oznaczania.[1] Jest to pachnący stęchlizną metabolit fungicydu 2,4,6-tribromofenolu.[2] Opisano oznaczanie 2,4,6-trichloroanizolu w winie na niskim poziomie ngL-1 metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (GC-HRMS).[3]
Zastosowanie
2,4,6-tribromoanizol jest odpowiednim odczynnikiem stosowanym do oznaczania 2,4,6-tribromoanizolu w materiałach opakowaniowych i żywności metodą analityczną opartą na detekcji wielokrotnej GC-MS.[2]
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C Pizarro et al.
Talanta, 128, 1-8 (2014-07-26)
A vortex assisted liquid-liquid microextraction (VALLME) method was developed and optimised for the determination of the main compounds that can cause cork taint in wines, 2,4,6-trichloroanisole (TCA), 2,3,4,6-tetrachloroanisole (TeCA), 2,4,6-tribromoanisole (TBA) and pentachloroanisole (PCA); and their corresponding halophenolic precursors. Target
2, 4, 6-Tribromoanisole: a potential cause of mustiness in packaged food.
Whitfield FB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(3), 889-893 (1997)
S Jönsson et al.
Journal of chromatography. A, 1111(1), 71-75 (2006-02-09)
A gas chromatography-high-resolution mass spectrometry (GC-HRMS) method using solid-phase microextraction (SPME) for the determination of 2,4,6-trichloroanisole (TCA) and 2,4,6-tribromoanisole (TBA) in wine at low ng L(-1) levels was developed. A robust SPME method was developed by optimizing several different parameters
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of