Merck
593281
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H2(CH3)(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
44-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(F)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
FDUNAMXDKSETQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)