Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.35
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1616445
Assay:
97%
Form:
solid
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-81 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C1CSCCSCCS1
InChI
1S/C6H12S3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h1-6H2
InChI key
PQNPKQVPJAHPSB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4,7-Trithiacyclononane (9S3) is a tridentate thioether ligand that can be used to prepare complexes with a wide variety of transition metal ions. These complexes often possess exceptional electronic and redox properties. 9S3 ligand reacts with palladium metal ion to form palladium(II) thioether complex, which is used as a catalyst in the C-H activation reactions. Manganese complex of 9S3 ligand is employed as a catalyst for the oxidation of olefins, alkanes, and alcohols.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ReagentPlus®, 99% | description 99%, contains copper as stabilizer | description 98% |
| assay 97% | assay 99% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 78-81 °C (lit.) | mp −34 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| functional group thioether | functional group - | functional group iodo | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?