Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN=CHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-639-2
Beilstein/REAXYS Number:
3906935
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
84-87 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].[H]C(N)=N
InChI
1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
InChI key
NMVVJCLUYUWBSZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP) |
| assay 97% | assay 99% | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 84-87 °C (lit.) | mp 158-161 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form solid |
| functional group amine | functional group amine | functional group - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?