Merck
591424
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]313CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i3+1
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-ZRXDASGMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)