Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-CCCNNFAYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99 atom % 13C | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form solid |
| mp 167-170 °C (lit.) | mp - |
| optical activity [α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?