Merck
608181
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C,1,1-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]413CD2OH
Masa cząsteczkowa:
185.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1D2
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-ABCHWDNASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1