Kluczowe dokumenty
590789
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HD2Cl3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
Klucz InChI
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
271.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
133 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?