Przejdź do
217336
Benzyl chloride-d7
98 atom % D
Synonim(y):
α-Chlorotoluene-d7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1175,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CD2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.63
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
261-790-2
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
1175,00 zł
Cena katalogowa2350,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5374 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.160 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChI key
KCXMKQUNVWSEMD-XZJKGWKKSA-N
General description
Benzyl chloride-d7 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Acid-catalyzed reactions requiring deuterated Acid
- NMR solvent preparation with precise pH control
- Isotope exchange studies in organic synthesis
- Chlorination reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
- High reactivity for diverse applications
- Supports innovative pharmaceutical research
- Produces minimal by-products in reactions
- Suitable for various biological studies
Benefits
- Streamlines the pharmaceutical development process
- Enhances effectiveness of biological assays
- Improves accuracy in metabolic studies
- Supports advancements in personalized medicine
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
485764614785614874
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥99% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+5
mass shift
M+2
mass shift
M+7
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
177-181 °C (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Heart,forestomach, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
59502-05-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)