Merck
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
Synonim(y):
a,a-cyklopropanemetan-d2-ol
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
120 °C mmHg (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
Klucz InChI
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)