Merck
590770
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)furan
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6210 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1coc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6OS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
Klucz InChI
RVYKTPRETIBSPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chung-Wen Kuo et al.
Membranes, 11(2) (2021-02-13)
Five carbazole-containing polymeric membranes (PDTC, P(DTC-co-BTP), P(DTC-co-BTP2), P(DTC-co-TF), and P(DTC-co-TF2)) were electrodeposited on transparent conductive electrodes. P(DTC-co-BTP2) shows a high ΔT (68.4%) at 855 nm. The multichromic properties of P(DTC-co-TF2) membrane range between dark yellow, yellowish-green, gunmetal gray, and dark