Merck
478717
Sigma-Aldrich
2-(2-Nitrovinyl)furan
98%
Wybierz wielkość
5 G
142,00 zł
142,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
142,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
72-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H/b4-3+
Klucz InChI
WVUICGOYGDHVBH-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
2-(2-nitrowinylo)furan (NVF) jest pochodną 2-furyloetylenu o potencjalnych właściwościach przeciwpierwotniakowych. Tworzy stałe kompleksy inkluzyjne z pochodnymi cyklodekstryny (CD), 2-hydroksypropylo-β-cyklodekstryną i eterem sulfobutylowym-β-cyklodekstryny.[1] Opisano alkilację Friedela-Craftsa naftoli za pomocą NVF w środowisku wodnym i bez katalizatora.[2] Zbadano powstawanie adduktu Morita-Baylis-Hillman (MBH) w reakcji MBH NVF z azodikarboksylanem diizopropylu (DIAD).[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization and molecular modeling of the inclusion complexes of 2-(2-nitrovinyl) furan (G-0) with cyclodextrines.
Ruz V, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 439(1), 275-285 (2012)
Diana Oliveira et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-14)
Quorum sensing (QS) plays an essential role in the production of virulence factors, in biofilm formation and antimicrobial resistance. Consequently, inhibiting QS is being considered a promising target for antipathogenic/anti-virulence therapies. This study aims to screen 2-nitrovinylfuran derivatives structurally related
Catalyst-free Friedel-Crafts alkylation of naphthols with nitrostyrenes in the presence of water.
Halimehjani AZ, et al.
Tetrahedron Letters, 50(13), 1441-1443 (2009)
T O Ajiboye et al.
Microbial pathogenesis, 91, 107-114 (2015-12-02)
The involvement of reactive oxygen species and oxidative stress in 2-(2-nitrovinyl) furan mediated bacterial cell death was investigated in Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Time kill assay resulted in significant decrease in the optical density and colony-forming unit
Highly efficient hydrazination of conjugated nitroalkenes via imidazole or DMAP mediated Morita-Baylis-Hillman reaction.
Dadwal M, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 4(13), 2525-2528 (2006)