931500
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Synonim(y):
Siatki TEM
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Materiały
carbon film
copper grid
opakowanie
box of 50
film size
5-6 nm
rozmiar siatki
400 mesh
Opis ogólny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)