586617
Acrylamide-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Propenamide-1,2,3-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
metody
protein expression: suitable
tw
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
HRPVXLWXLXDGHG-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
to identify the formation of acrylamide in various food stuffs.
as an internal standard for the quantitative analysis of acrylamide in food samples using single stage LC/MS.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3