Merck
586579
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-oxindole
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
143-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Glycogen synthase kinase 3 beta (GSK-3β) inhibitors
  • Antitumor agents
  • Cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitors
  • Multitargeted Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors
  • Non-peptide thrombopoietin (TPO) receptor ligands
  • Aurora kinase inhibitors
  • Inhibitors of cyclin-dependent kinase CDK2/cyclin A
  • Selective norepinephrine reuptake inhibitors
  • B-cell lymphoma-extra large molecule (Bcl-XL) inhibitor Z36
  • Inducers of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 (NQO1)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)