Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 716,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
192-196 °C
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
Fc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?