Merck
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
Wybierz wielkość
1 G
399,00 zł
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
399,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.556
gęstość
1.171 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
Klucz InChI
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107.25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)