Merck
366978
Sigma-Aldrich
5-Fluoroisatin
98%
Synonim(y):
5-Fluoro-2,3-indoledione, NSC 39161
Wybierz wielkość
5 G
257,00 zł
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
257,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
224-227 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Klucz InChI
GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluoroisatin has been reported as the precursor of the Sunitinib (Sutent) drug. 5-Fluoroisatin has been approved by the Food and Drugs Administration (FDA) in 2006 for the treatment of renal cell carcinoma (RCC) and gastrointestinal stromal tumor (GIST).[1]
Zastosowanie
5-Fluoroisatin may be used:
  • as reaction-based probe for live-cell detection of peroxynitrite by 19F magnetic resonance spectroscopy[2]
  • in non-invasive detection of peroxynitrite (ONOO(-)) formation in living lung epithelial cells stimulated with interferon-γ (IFN-γ)[2]
  • in the synthesis of bis-Schiff bases, via condensation with aromatic primary bis-amines in water suspension medium without using any organic solvent or acid catalyst[3]
  • in the synthesis of 3-acetonyl-5-fluoro-3-hydroxyoxindole[4]
Reactant for preparation of:
  • Spiro[indole-thiazolidinones] as biologically relevan synthesis scaffolds
  • Potential antimycobacterial agents
  • Inhibitors of c-Met kinase
  • Inhibitors of TAK1 kinase
  • Herpes simplex virus inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Inhibitors of vitiligo disease
  • Potential drug candidates with anti-HIV activity and anti-tubercular activity
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A A Jarrahpour et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 11(1), 59-63 (2007-10-27)
Condensation of aromatic primary bis-amines with isatin (1H-indole-2,3-dione) and 5-flouroisatin occurred cleanly and efficiently in a water suspension medium without using any organic solvent or acid catalyst. The corresponding bis-Schiff bases were obtained in good yields and were easily isolated
A Novel Preparation of a-Substituted Tryptamines from Isatins.
Franklin CS and White AC.
Journal of the Chemical Society, 2, 1335-1337 (1963)
Counter-Current chromatography separation of isatin derivatives using the sandmeyer methodology.
Almeida MR, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(4), 764-769 (2010)
Kevin J Bruemmer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(82), 12311-12314 (2014-09-03)
We report a newly discovered oxidative decarbonylation reaction of isatins that is selectively mediated by peroxynitrite (ONOO(-)) to provide anthranilic acid derivatives. We have harnessed this rapid and selective transformation to develop two reaction-based probes, 5-fluoroisatin and 6-fluoroisatin, for the