Przejdź do
P9791
Potassium phosphate monobasic
Molecular Biology, ≥98.0%
Synonim(y):
Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-913-4
MDL number:
eCl@ss:
38070209
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium phosphate monobasic has been used:
  • in high-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
  • in morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
  • in the measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD0376021892214
description
Molecular Biology, ≥98.0%
description
suitable for cell culture, Redi-Dri, ≥99.0%, free-flowing, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (T)
description
TraceCERT®, certified reference material, 31P-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
≥98.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 100
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?