Merck
579947
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
tw
75-77 °C/1 mmHg (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-4-2-1-3-5(6)14-7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)