Kluczowe dokumenty
476099
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
Synonim(y):
1-Isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Isothiocyanato-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylphenyl isothiocyanate
Wybierz wielkość
183,40 zł
Cena katalogowa262,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
183,40 zł
Cena katalogowa262,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
81 °C/11 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
isothiocyanate
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Klucz InChI
DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?