Yes, this Amano Lipase is the AK version.
Kluczowe dokumenty
534730
Amano Lipase from Pseudomonas fluorescens
beige-brown, ≥20,000 U/g
Synonim(y):
Lipase, triacylglycerol, Triacylglycerol lipase
Wybierz wielkość
350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
350,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Pseudomonas fluorescens
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥20,000 U/g, pH 8.0, 55 °C (Optimum pH and temperature)
≥20,000 U/g
kolor
beige-brown
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Zastosowanie
- Hydrolysis and transesterification of parabens (para-hydroxybenzoic acid esters).[1]
- Enzymatic kinetic resolution of chlorohydrins.[2]
- Regio-selective acylation of andrographolide with different acylating agents to synthesize andrographolide derivatives.[3]
Amano Lipase can also immobilized on silk fibroin spheres to prepare optically active epoxides by enzymatic kinetic resolution of halohydrins.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Hello, I am writing to confirm that this product is Lipase AK since I did not find "AK" in the title. Thank you.