Merck
579912
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F2)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
ciąg SMILES
COc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MFXWQGHKLXJIIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)