Merck
540668
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylphenol
97%
Wybierz wielkość
25 G
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
72-76 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chloro-2-metylofenol (5-chloro-o-krezol) może być syntetyzowany z 5-chloro-2-metyloaniliny.[1] 5-chloro-2-metylofenol powstaje jako jeden z produktów reakcji hydroksylacji p-chlorotoluenu.[2]
Zastosowanie
5-Chloro-2-metylofenol może być stosowany w syntezie trioctanu 4-chlorosalicylaldehydu[1] i 1-chloro-3-izopropoksy-4-metylobenzenu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A synthesis of micandrol-C a novel methylthiophenanthrenediol isolated from the trunkwood of Micandropsis scleroxylon.
Sargent MV and Zwicky AB.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 1713-1715 (1990)
Hydroxylation of para-chlorotoluene by model complexes of cytochrome P-450.
Sakurai H, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 91(4), 233-236 (1984)
Coordination in Solutions. II. Acid Dissociation Constants in Water and Structural Reassignments of the Isomeric Chlorosalicylaldehydes1, 2.
Postmus Jr C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(9), 233-236 (1984)