Przejdź do
F12804
2-Fluorophenol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
390,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-681-2
Beilstein/REAXYS Number:
1905112
MDL number:
Assay:
98%
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccccc1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
265322F13002253693
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
refractive index
n20/D 1.6254 (lit.)
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
bp
54 °C/25 mmHg (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
-
mp
16.1 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
mp
-
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F
flash_point_c
46 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)