Merck
579629
Sigma-Aldrich
2-Nitrophloroglucinol
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
189-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H
Klucz InChI
QSVQZFVXAUGEMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3