Przejdź do
22600
Quinidine
crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
Synonim(y):
β-Quinidine, (+)-Quinidine, (9S)-6′-Methoxycinchonan-9-ol, Chinidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-279-0
Beilstein/REAXYS Number:
91866
MDL number:
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (dried material, NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +265±5°, c = 0.8% in ethanol (dry matter)
quality
crystallized
impurities
≤2% water, ~10% hydroquinidine (HPLC)
mp
168-172 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
General description
Quinidine is an isomer of quinine.
Application
Quinidine may be used in the preparation of O-trimethylsilylquinidine by reacting trimethylsilyl chloride.
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Other Notes
Chiral catalyst, used e.g. in highly enantioselective [2+2] cycloadditions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2262022630359343
description
crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
description
suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (NT)
description
95%
assay
≥98.0% (dried material, NT)
assay
≥98.0% (dried material, NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
95%
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
168-172 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
-
mp
169-170 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +265±5°, c = 0.8% in ethanol (dry matter)
optical activity
[α]20/D −126±5°, c = 1% in chloroform
optical activity
[α]20/D −230±5°, c = 2% in 0.1 M HCl
optical activity
[α]25/D +226°, c = 2 in ethanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinidine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)