Merck
579254
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2c(OC)cccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)