Merck
579246
Sigma-Aldrich
Methylterephthalonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H3CC6H3(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
149-151 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)