Przejdź do
194239
Dimethyl isophthalate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
132,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-951-9
Beilstein/REAXYS Number:
1912251
MDL number:
Assay:
99%
132,00 zł
Cena katalogowa176,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
93.7 mmHg ( 208 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
mp
64-68 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl isophthalate is dimethyl phthalate ester based plasticizer.
Application
Dimethyl isophthalate was used in the synthesis of:
  • polybutylene isophthalate end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide
  • poly(ethylene terephthalate-co-isophthalate-co-5-tert-butylisophthalate) terpolyesters
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525081D169102437905
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥99%
description
≥98%
description
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
64-68 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
mp
-
mp
213-215 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
vapor density
6.8 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl isophthalate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
343.4 °F - closed cup
flash_point_c
173 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)