Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
221,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
62-65 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Application
- O-acyl acetanilides by decarboxylative o-acylation of acetanilides using Pd catalyst.
- Phenylhydroxycarbene by high-vacuum flash pyrolysis.
- 2-arylbenzothiazoles by reacting with o-aminothiophenol using ammonium niobium oxalate (ANO) as a catalyst.
- 3-aryl-2H-benzo[b][1,4]benzoxazin-2-ones by treating with o-aminophenol in the presence of ammonium niobium oxalate catalyst.
- 2-aryl benzothiazoles through potassium persulfate (K2S2O8)-mediated oxidative condensation of benzothiazoles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 62-65 °C (lit.) | mp 76-78 °C (lit.) | mp 236-238 °C (dec.) (lit.) | mp 120-122 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form powder | form - |
| functional group phenyl, ketone | functional group phenyl | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, chloro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylglyoxylic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?