Merck
578207
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl methacrylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
80-85 °C (lit.)
λmaks.
249 nm
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-18-16-9-5-3-7-14(16)11-15-8-4-6-10-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
Klucz InChI
MJYSISMEPNOHEG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoke Zheng et al.
Talanta, 207, 120290-120290 (2019-10-09)
Human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II) is a crucial retrovirus that is closely associated with a variety of human diseases. Herein, an ultrasensitive fluorescent HTLV-II DNA detection strategy was developed for the first time based on magnetic nanoparticles (MNPs) and