Merck
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
Wybierz wielkość
1 G
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
λmaks.
251 nm
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
Klucz InChI
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fluorescent monomer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)