Merck
577936
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylimino)bis(dimethylamino)tungsten(VI)
97%, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
BTBMW
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)3CN)2W(N(CH3)2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.02 mmHg (lit.)
gęstość
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[W](=NC(C)(C)C)(=NC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/2C4H9N.2C2H6N.W/c2*1-4(2,3)5;2*1-3-2;/h2*1-3H3;2*1-2H3;/q;;2*-1;+2
Klucz InChI
JVCWKXBYGCJHDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.9 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
25.5 °C - closed cup - (own results)
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)